Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 219 EUR
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₄
MW: 157,120 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026055
Núm. CAS: 1150271-25-2