3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910107-100G OR910107-25G OR910107-5G
APOSOR910107-100GEA 0 EUR
APOSOR910107-100G APOSOR910107-25G APOSOR910107-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00121590
Núm. CAS: 10550-15-9