1-Fenil-3-metilpirazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910108-5G
APOSOR910108-5GEA 81.2 EUR
APOSOR910108-5G
1-Fenil-3-metilpirazol 95%
1-Fenil-3-metilpirazol
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003123
Núm. CAS: 1128-54-7