1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910111-1G
OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA
0
EUR
APOSOR910111-1G
APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₁₀H₁₇N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03727253 Núm. CAS: 1187385-66-5 |