1-(4-Clorofenil)-3-metilpirazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Clorofenil)-3-metil-1H-pirazol
OR910139-1G OR910139-5G
APOSOR910139-1GEA 203 EUR
APOSOR910139-1G APOSOR910139-5G
1-(4-Clorofenil)-3-metilpirazol 98%
1-(4-Clorofenil)-3-metilpirazol
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848681
Núm. CAS: 27301-77-5