1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR910150-1G OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR910150-1G APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195706
Núm. CAS: 172282-34-7