1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 74.1 EUR
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179567
Núm. CAS: 63874-95-3