2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-5-cyanothiazole
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 112 EUR
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄HBrN₂S
MW: 189,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909651
Núm. CAS: 440100-94-7