1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
OR910221-25G OR910221-5G
APOSOR910221-25GEA 316 EUR
APOSOR910221-25G APOSOR910221-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042665
Núm. CAS: 41864-24-8