4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 371 EUR
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂S
MW: 164,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17976987
Núm. CAS: 34631-53-3