Mth-Glycine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR910252-1G
OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA
174
EUR
APOSOR910252-1G
APOSOR910252-5G
Mth-Glycine 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Formula:
C₄H₆N₂OS MW: 130.165 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038425 Núm. CAS: 694-68-8 |