5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910270-1G OR910270-250MG OR910270-5G
APOSOR910270-1GEA 105 EUR
APOSOR910270-1G APOSOR910270-250MG APOSOR910270-5G
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
5-Bromo-2-chlorothiazole
Formula: C₃HBrClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702782
Núm. CAS: 3034-56-8