2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910286-1G OR910286-5G
APOSOR910286-1GEA 0 EUR
APOSOR910286-1G APOSOR910286-5G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00769821
Núm. CAS: 1849-02-1