4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 88.6 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,4652 g/mol
Pto. de fusión: 195…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100159
Núm. CAS: 827-33-8