1-(4-Clorofenil)imidazol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Clorofenil)-1H-imidazol
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 75.4 EUR
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Clorofenil)imidazol 96%
1-(4-Clorofenil)imidazol
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041208
Núm. CAS: 51581-54-5