2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910346-1G OR910346-25G OR910346-5G
APOSOR910346-1GEA 125 EUR
APOSOR910346-1G APOSOR910346-25G APOSOR910346-5G
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03063405
Núm. CAS: 3654-22-6