5-Nitroindazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-NINA, 5-Nitro-1H-indazol
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 69.6 EUR
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitroindazol 95%
5-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005693
Núm. CAS: 5401-94-5