4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910409-1G OR910409-5G
APOSOR910409-1GEA 219 EUR
APOSOR910409-1G APOSOR910409-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13857415
Núm. CAS: 78064-96-7