5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
OR910413-1G
APOSOR910413-1GEA 142 EUR
APOSOR910413-1G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05023177
Núm. CAS: 1199-02-6