1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910462-1G OR910462-5G
APOSOR910462-1GEA 43.5 EUR
APOSOR910462-1G APOSOR910462-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03130036
Núm. CAS: 902837-62-1