6-Carboxyoxindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid
OR910478-5G
APOSOR910478-5GEA 95.7 EUR
APOSOR910478-5G
6-Carboxyoxindole 97%
6-Carboxyoxindole
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01415801
Núm. CAS: 334952-09-9