6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910493-1G OR910493-25G OR910493-5G
APOSOR910493-1GEA 132 EUR
APOSOR910493-1G APOSOR910493-25G APOSOR910493-5G
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143578
Núm. CAS: 54904-39-1