5-Metoxi-o-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 603 EUR
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Metoxi-o-toluidina 98%
5-Metoxi-o-toluidina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075057
Núm. CAS: 50868-72-9