Methyl indoline-6-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910526-1G OR910526-5G
APOSOR910526-1GEA 81.2 EUR
APOSOR910526-1G APOSOR910526-5G
Methyl indoline-6-carboxylate 98%
Methyl indoline-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371629
Núm. CAS: 341988-36-1