2-Phenylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile
OR910733-1G OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA 111 EUR
APOSOR910733-1G APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitrile 98%
2-Phenylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₉N
MW: 179,2173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060669
Núm. CAS: 24973-49-7