Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G
OR9109-25G
OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA
120
EUR
APOSOR9109-100G
APOSOR9109-25G
APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,27 g/mol Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043309 Núm. CAS: 51779-32-9 |