Ácido 3-etoxibenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 169 EUR
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
Ácido 3-etoxibenzoico 99%
Ácido 3-etoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016517
Núm. CAS: 621-51-2