3-Phenylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
OR910931-5G
APOSOR910931-5GEA 119 EUR
APOSOR910931-5G
3-Phenylbenzonitrile 97%
3-Phenylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₉N
MW: 179,2173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236364
Núm. CAS: 24973-50-0