N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methylamino)piperidine dihydrochloride
OR910998-100G
APOSOR910998-100GEA 116 EUR
APOSOR910998-100G
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₆Cl₂N₂
MW: 187,1100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673143
Núm. CAS: 127294-77-3