5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G
OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA
469
EUR
APOSOR911057-25G
APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Formula:
C₈H₁₁N₃O₂ MW: 181,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084819 Núm. CAS: 25948-11-2 |