N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
OR911065-1G
OR911065-5G
APOSOR911065-1GEA
111
EUR
APOSOR911065-1G
APOSOR911065-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Formula:
C₈H₉N₃O₂ MW: 179,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174356 Núm. CAS: 290313-20-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...