3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911068-1G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 127 EUR
APOSOR911068-1G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formula: C₉H₁₁N₃O₂
MW: 193,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001300
Núm. CAS: 26820-73-5