N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR911104-100G
OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA
369
EUR
APOSOR911104-100G
APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formula:
C₇H₉NO₂S MW: 171,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025023 Núm. CAS: 5183-78-8 |