2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911105-5G
APOSOR911105-5GEA 63.8 EUR
APOSOR911105-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole 98%
2-Methyl-6-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00748168
Núm. CAS: 1792-40-1