Salicilaldehído-oxima 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911122-100G OR911122-500G
APOSOR911122-100GEA 161 EUR
APOSOR911122-100G APOSOR911122-500G
Salicilaldehído-oxima 98%
Salicilaldehído-oxima
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002120
Núm. CAS: 94-67-7