Ácido 3-(4-etoxifenil)propiónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Ethoxyphenyl)propanoic acid
OR911154-25G
APOSOR911154-25GEA 243 EUR
APOSOR911154-25G
Ácido 3-(4-etoxifenil)propiónico 95%
Ácido 3-(4-etoxifenil)propiónico
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016557
Núm. CAS: 4919-34-0