4-Etoxibenzamida 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911170-25G OR911170-5G
APOSOR911170-25GEA 270 EUR
APOSOR911170-25G APOSOR911170-5G
4-Etoxibenzamida 95%
4-Etoxibenzamida
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007996
Núm. CAS: 55836-71-0