2-Methyl-6-nitroanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911188-10G OR911188-25G OR911188-5G
APOSOR911188-10GEA 277 EUR
APOSOR911188-10G APOSOR911188-25G APOSOR911188-5G
2-Methyl-6-nitroanisole 98%
2-Methyl-6-nitroanisole
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661626
Núm. CAS: 18102-29-9