Tereftalato de dimetilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 52.2 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Tereftalato de dimetilo 95%
Tereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C
Pto. de fusión: 140…143 °C
Densidad: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008440
Núm. CAS: 120-61-6
Índice Merck: 12,09306