Bromuro de (1-hexadecil)tributilfosfonio 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
OR9113-100G OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA 219 EUR
APOSOR9113-100G APOSOR9113-25G
Bromuro de (1-hexadecil)tributilfosfonio 95+%
Bromuro de (1-hexadecil)tributilfosfonio
Formula: C₂₈H₆₀BrP
MW: 507,65 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011775
Núm. CAS: 14937-45-2