2,3-Dicloroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA 66.7 EUR
APOSOR911322-100G APOSOR911322-500G
2,3-Dicloroanísol 98%
2,3-Dicloroanísol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000545
Núm. CAS: 1984-59-4