L-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Met-OMe.HCl, H-Met-OMe·HCl
OR911324-100G
APOSOR911324-100GEA 84.1 EUR
APOSOR911324-100G
L-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012491
Núm. CAS: 2491-18-1