Ácido (R)-(+)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid
OR911332-500G
APOSOR911332-500GEA 101 EUR
APOSOR911332-500G
Ácido (R)-(+)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoico 98%
Ácido (R)-(+)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoico
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274088
Núm. CAS: 94050-90-5