Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-ethoxybenzoate
OR911336-100G
APOSOR911336-100GEA
121
EUR
APOSOR911336-100G
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142907 Núm. CAS: 6290-24-0 |