6-Nitro-o-cresol 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-Methyl-6-nitrophenol

OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 1230 EUR
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031116
Núm. CAS: 13073-29-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR