Ciclohexilfenilcetona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911369-100G OR911369-25G
APOSOR911369-100GEA 98.6 EUR
APOSOR911369-100G APOSOR911369-25G
Ciclohexilfenilcetona 95%
Ciclohexilfenilcetona
Formula: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001467
Núm. CAS: 712-50-5