1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-Cbz-piperidine-3-carboxylate
OR911373-100G
APOSOR911373-100GEA 74.1 EUR
APOSOR911373-100G
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate 98%
1-Benzyl 3-methyl piperidine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,316 g/mol
Pto. de fusión: 273…278 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06795953
Núm. CAS: 174543-74-9