4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911374-1G OR911374-5G
APOSOR911374-1GEA 88.6 EUR
APOSOR911374-1G APOSOR911374-5G
4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
4-Amino-N,N-diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461426
Núm. CAS: 51207-85-3