Ácido trans-4-isopropilciclohexanocarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911376-100G
OR911376-25G
OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA
219
EUR
APOSOR911376-100G
APOSOR911376-25G
APOSOR911376-500G
Ácido trans-4-isopropilciclohexanocarboxílico 98%
Ácido trans-4-isopropilciclohexanocarboxílico
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04004145 Núm. CAS: 7077-05-6 |