m-Anisato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Anisic acid ethyl ester, Ethyl 3-methoxybenzoate, 3-Methoxybenzoic acid ethyl ester, m-Anisic acid ethyl ester
OR911401-100G
APOSOR911401-100GEA 97.3 EUR
APOSOR911401-100G
m-Anisato de etilo 98%
m-Anisato de etilo
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015149
Núm. CAS: 10259-22-0